Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pYSG-IBA para expresión en levadura
Código de producto. 15623818 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Vector:
PYSG-IBA 23
PYSG-IBA 3
PYSG-IBA 33
PYSG-IBA 43
PYSG-IBA 5
PYSG-IBA 64
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 25
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. 15623818
Marca: IBA Lifesciences 54665001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión de alto nivel de proteínas recombinantes en levaduras mediante la introducción del gen de interés bajo el control del promotor CU++-inducible CUP1.
Vectores de expresión en levaduras pYSG-IGA
El vector pYSG-IBA3 permite la expresión de alto nivel de proteínas en levaduras. El vector lleva el promotor inducible de cobre (CUP1) para la expresión controlada de alto nivel. La proteína recombinante expresada se localizará en el citoplasma.
  • Expresión de alto nivel en levadura con alto número de copias
  • Favorece el correcto plegado de proteínas y la producción de proteínas solubles: los cuerpos de inclusión rara vez se forman
  • Expresión fuertemente regulada debido al promotor Cu++-inducible CUP1
  • Gen de resistencia a la ampicilina y marcadores Leu2-d y URA3 en cada vector
  • Marcador auxotrófico Leu2 -d para la selección aumenta el número de copia plasmídica durante la expresión
  • El marcador auxotrófico URA3 para la selección después de la transformación
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
  • Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
  • El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema Stargate™, células húespedes de levaduras
Agente inductor Sulfato de cobre
Gen marcador leu2-d y URA3
pH 8
Promotor CUP1
Tipo de producto Vector Acceptor para la expresión en levaduras
Tampón de almacenamiento Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína FLAG-tag para terminaciones N
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector pYSG-IBA 65
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes