Learn More
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vectors for Yeast Expression
Designed for high-level expression of recombinant proteins in Yeast by introducing the gene of interest under the control of the Cu++-inducible CUP1 promoter.
Marca: IBA Lifesciences 5-4743-001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Vectores de expresión de levaduras pYSG-IBAEl vector pYSG-IBA permite la expresión de alto nivel de proteínas en levadura.
- El vector lleva el promotor inducible de cobre (CUP1) para la expresión controlada de alto nivel.
- La proteína recombinante expresada se localizará en el citoplasma.
- Expresión de alto nivel en levadura con alto número de copias
- Favorece el correcto plegado de proteínas y la producción de proteínas solubles: rara vez se forman cuerpos de inclusión.
- Expresión fuertemente regulada debido al promotor inducible de Cu++ CUP1
- Gen de resistencia a la ampicilina y marcadores Leu2-d y URA3 en cada vector
- Marcador auxotrófico Leu2-d para la selección con el fin de aumentar el número de copia plasmídica durante la expresión
- Marcador auxotrófico URA3 para la selección después de la transformación
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pYSG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pYSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Líquido | |
pYSG-IBA 143 | |
leu2-d y URA3 | |
CUP1 | |
Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg | |
Etiqueta His (6) para la terminal N y etiqueta Twin-Strep-tag™ para la terminal C | |
5 μg | |
Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes |
Sistema StarGate™, células huéspedes de levaduras | |
Sulfato de cobre | |
8 | |
Vector Acceptor para la expresión en levaduras | |
de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo | |
250 ng/μl | |
Transparente |