Learn More
Corning™ Tinta de sacrificio Starter para la bioimpresora Matribot™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
:
Tinta de sacrificio Starter; cantidad: 10 jeringas
Descripción
- Gel soluble en agua que se utiliza como material de sacrificio y tinta para fines educativos
- Ideal para evaluar la impresión de estructuras complejas, antes de imprimir con células humanas
- Diseñada para su uso con la bioimpresora Corning™ Matribot™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Bioimpresora Corning™ Matribot™ |
| Tipo de producto | Tinta de sacrificio |
| Capacidad (métrico) | 2,7 ml/jeringa |
| Descripción | Estéril A |
| Modelo | Starter |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaluación de la impresión de estructuras complejas, antes de imprimir con células humanas |
| Cantidad | 10 jeringas |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |