Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo StartingBlock™ (PBS)
Código de producto. 10371804 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 l
1L
3 x 1 L
Nombre del producto químico o material:
Tampón de bloqueo
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
100 ml
paquete de 3
Código de producto. 10371804
Marca: Thermo Scientific™ 37542
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de PBS o TBS listas para su uso de un bloqueador de proteínas especial para obtener un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad.
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ StartingBlock son formulaciones de PBS y TBS de un bloqueador de proteínas patentado que proporciona un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad con métodos de membrana (Western blot) y placas de 96 pocillos (ELISA).
Aunque ningún tampón bloqueante es ideal para cada situación experimental, es probable que obtenga excelentes resultados desde el principio con los tampones bloqueantes StartingBlock. Esto se debe a que el agente bloqueante funciona bien con una gama extremadamente amplia de anticuerpos y sistemas de ensayo. Nuestros científicos todavía tienen que encontrar una combinación de anticuerpos u otro sistema de sondeo de proteínas con el que el tampón bloqueante StartingBlock no sea compatible.
Características destacadas:
  • Compatible con muchos sistemas de detección: Western blot, ELISA e IHC con sondas de anticuerpos o avidina/biotina (el bloqueador no contiene suero ni biotina)
  • Tiempos cortos de bloqueo: menos de 15 minutos para membranas de nitrocelulosa o PVDF, casi instantáneo para pocillos de microplacas de poliestireno
  • Lavar y volver a aplicar sondas sin volver a bloquear: los blots permanecen bloqueados incluso después del lavado con el tampón de lavado Thermo Scientific Restore (n.º de pieza 21059)
  • Alta relación señal:ruido: la formulación libre de biotina y proteína sérica contribuye a lograr relaciones señal/ruido de 10:1 a 20:1
  • Formatos prácticos: formulaciones 1X listas para su uso disponibles en PBS y TBS, con y sin detergente Tween™-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Western blot
Forma física Líquido
Línea de productos StartingBlock
Cantidad 1 l
Formulación Formulación de proteínas exclusiva en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,5