Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo StartingBlock™ (PBS)
Código de producto. 13424299 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 l
1L
3 x 1 L
Nombre del producto químico o material:
Tampón de bloqueo
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
100 ml
paquete de 3
Código de producto. 13424299
Marca: Thermo Scientific™ 37579
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de PBS o TBS listas para su uso de un bloqueador de proteínas especial para obtener un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad.
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ StartingBlock son formulaciones de PBS y TBS de un bloqueador de proteínas patentado que proporciona un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad con métodos de membrana (Western blot) y placas de 96 pocillos (ELISA).
Entre las características del tampón bloqueante StartingBlock, se incluyen:
Lavar y volver a aplicar sondas sin volver a bloquear: los blots permanecen bloqueados incluso después del lavado con el tampón de lavado Restore (n.º de cat. 21059)
Compatible con muchos sistemas de detección: Western blot, ELISA e IHC con sondas de anticuerpos o avidina/biotina (el bloqueador no contiene suero ni biotina)
Tiempos cortos de bloqueo: menos de 15 minutos para membranas de nitrocelulosa o PVDF, casi instantáneo para pocillos de microplacas de poliestireno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Western blot
Forma física Líquido
Línea de productos StartingBlock™
Cantidad 100 mL
Formulación Formulación de proteínas exclusiva en solución salina tamponada con Tris con pH 7,5