Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo StartingBlock™ (PBS)
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de PBS o TBS listas para su uso de un bloqueador de proteínas especial para obtener un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 37538X3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30089296
  • 596.00€ / paquete de 3
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ StartingBlock son formulaciones de PBS y TBS de un bloqueador de proteínas patentado que proporciona un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad con métodos de membrana (Western blot) y placas de 96 pocillos (ELISA).
Features of StartingBlock Blocking Buffer include:
Strip and re-probe without re-blocking—blots stay blocked even after stripping with Restore Stripping Buffer (Cat. No. 21059)
Compatible with many detection systems—western blot, ELISA, and IHC with antibody or avidin/biotin probes (blocker is serum- and biotin-free)
Short blocking times—less than 15 minutes for nitrocellulose or PVDF membranes; almost instantaneous for polystyrene microplate wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
StartingBlock (PBS) Blocking Buffer, 3 x 1 L
3 x 1 L
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC)
Formulación de proteínas exclusiva en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,5
Proteína purificada única
Tampón de bloqueo
Líquido
StartingBlock™
PBS
Upon receipt store at 4°C.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo StartingBlock™ (PBS) > 3 x 1 L