Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 029904
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503664
  • 82.00€ / 1 rollo
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Gloss
Thermal Transfer
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
6.4 mm
10.000 etiquetas
De -40 °C a +120 °C
9.5 mm
6.4 mm
6.4 mm
THT-11-473-10
White
Static-dissipative Polyester
No estéril
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
12
Square
0.09 mm
6.4 mm
6.4 mm