Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 029912
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11583664
  • 171.00€ / 1 rollo
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Gloss
Thermal Transfer
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
8.1 mm
20,000 Labels
De -40 °C a +120 °C
8.9 mm
6.4 mm
6.4 mm
THT-70-473-20
White
Static-dissipative Polyester
No estéril
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
7
Square
0.09 mm
6.4 mm
6.4 mm