Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 029903
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11593654
  • 356.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Gloss
Thermal Transfer
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
27.3 mm
10.000 etiquetas
De -40 °C a +120 °C
15.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
THT-5-473-10
White
Static-dissipative Polyester
No estéril
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
3
Rectángulo
0.09 mm
25.4 mm
12.7 mm