Learn More
Fisherbrand™ Anillos Stativ
Con sección recortada para facilitar la extracción del equipo.
Marca:  Fisherbrand™ 2015/14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755626
  • 25.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con anillos recubiertos de caucho
  • La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
  • Construido en acero dulce con juntas soldadas
  • Cincado
Especificaciones
Especificaciones
Acero dulce
Anillo Stativ
Cincado, con revestimiento de caucho
125 mm
Sección recortada
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Anillos Stativ > Diámetro interno: 125 mm