Learn More
Fisherbrand™ Anillos Stativ
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero dulce |
| Diámetro interior (métrico) | 150 mm |
| Tipo de producto | Anillo Stativ |
| Descripción | Sección recortada |
| Acabado | Cincado, con revestimiento de caucho |