Learn More
Fisherbrand™ Anillos Stativ
Con sección recortada para facilitar la extracción del equipo.
25.80€ - 32.85€
Especificaciones
Material | Acero dulce |
---|---|
Tipo de producto | Anillo Stativ |
Descripción | Sección recortada |
Acabado | Cincado, con revestimiento de caucho |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11745626
|
Fisherbrand™
2015/11 |
100 mm |
25.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11765626
|
Fisherbrand™
2015/17 |
150 mm |
25.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11735626
|
Fisherbrand™
2015/6 |
75 mm |
32.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11725626
|
Fisherbrand™
2015/2 |
50 mm |
26.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11755626
|
Fisherbrand™
2015/14 |
125 mm |
25.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Con anillos recubiertos de caucho
- La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
- Construido en acero dulce con juntas soldadas
- Cincado
Especificaciones
Acero dulce | |
Anillo Stativ | |
Sección recortada | |
Cincado, con revestimiento de caucho |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Anillos Stativ