Learn More
R&L Enterprises™ Anillos de soporte con nuez de sujeción
Facilita la conexión sobre soportes de anillo.
20.75€
Especificaciones
Material Acero
Incluye Con abrazadera
Para utilizar con (aplicación) Para varillas
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11729037
Ver documentos
R&L Enterprises™
2013/6
75 mm
20.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10796945
Ver documentos
R&L Enterprises™
2013/11
100 mm
20.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12996836
Ver documentos
R&L Enterprises™
2013/14
130 mm
20.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Abrazadera con tornillo de tope con cabezal de plástico
  • Admite varillas de 8 a 12,5 mm de diámetro
  • Las dimensiones indicadas son el diámetro interno del anillo por la distancia de centro a centro desde la abrazadera hasta el anillo
Especificaciones
Especificaciones
Acero
Con abrazadera
Para varillas
Documentos
Product Certifications
Título del producto
R&L Enterprises™ Anillos de soporte con nuez de sujeción