Learn More
Solución de tampón STE, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
STE es un tampón de resuspensión y almacenamiento de ADN utilizado en los kits de plásmidos para la purificación de plásmidos y en algunos protocolos complementarios de plásmidos. Se utiliza en la extracción de ADN, electroforesis de ADN y muchos otros protocolos de laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Contiene 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0.
STE es un tampón de resuspensión y almacenamiento de ADN utilizado en los kits de plásmidos para la purificación de plásmidos y en algunos protocolos complementarios de plásmidos. Se utiliza en la extracción de ADN, electroforesis de ADN y muchos otros protocolos de laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Contiene 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | STE buffer soln. |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2 L |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |