Learn More
Solución de tampón STE, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7041785
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
Código de producto. 15443059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60265.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
STE es un tampón de resuspensión y almacenamiento de ADN utilizado en los kits de plásmidos para la purificación de plásmidos y en algunos protocolos complementarios de plásmidos. Se utiliza en la extracción de ADN, electroforesis de ADN y muchos otros protocolos de laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Contiene 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STE buffer soln.
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Información de solubilidad Soluble in water.