Learn More
Invitrogen™ Control de indicador de β-lactamasas en ARNip Stealth RNAi™
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line.
Marca: Invitrogen™ 12935148
239.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line.
These controls are:
- Designed to efficiently knock-down its intended target
- Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
Especificaciones
Este dúplex de control individual se suministra como 250 µl a 20 µM e incluye un tampón de dilución de recocido de ARN/ de 1 ml. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
ARNip | |
250 μL a 20 μm e incluye 1 mL de tampón de dilución/recocido de ARN 1X | |
ARNip Stealth RNAi™ | |
250 μl | |
β Lactamasa |
Control positivo | |
ARNi | |
no conjugado | |
ARNip | |
Hielo seco |