Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC Duplex #3
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls are a great way to measure the effect of your experimental Stealth RNAi™ siRNA duplex versus background.
Marca: Invitrogen™ 12935111
237.18 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls are a great way to measure the effect of your experimental Stealth RNAi™ siRNA duplex versus background.
These controls are:
- Designed in 3 levels of GC content (Lo, Med, Hi) with 3 sequences available per level so researchers can match GC content to their experimental Stealth RNAi™ siRNA
- Not homologous to anything in the vertebrate transcriptome
- Tested not to induce stress response Stealth RNAi™ siRNA
Negative Control Kit contains all three controls (Lo, Med, Hi GC content-excluding sequences #2 and #3) and each is also available separately. Get the ideal negative controls for your RNAi experiment so you can assess your results accurately.
Especificaciones
Este control individual se suministra en 250 µl a 20 µM. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
no conjugado | |
ARNip | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Control negativo de ARNip de bajo contenido de GC dúplex n.º 3 Stealth RNAi™, 250μ l, tinte no conjugado, ARnip tipo ARNi , tipo de control negativo, uso para ARNi, transfección, temperatura de almacenamiento –20°C, Para uso exclusivo en investigación | |
ARNip | |
El control se suministra como 250μ l en 20μM | |
ARNip Stealth RNAi™ | |
250 μl |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.