Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC
Control negativo de ARNip de bajo contenido de GC Stealth RNAi™
Marca: Invitrogen™ 12935200
213.73 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los controles negativos ARNip Stealth RNAi™ constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth RNAi™ con respecto al fondo. Estos controles: Están diseñados con tres niveles de contenido de GC (bajo, medio y alto) y con tres secuencias disponibles para cada nivel, de modo que los investigadores pueden igualar el contenido de GC con su ARNip experimental Stealth RNAi™– No son homólogos a ningún elemento del transcriptoma de vertebrados– Están probados para no inducir respuesta de estrés ARNip Stealth RNAi™El kit de control negativo contiene los tres controles (de bajo, medio y alto contenido de GC, excluyendo las secuencias n.° 2 y 3) y cada uno también está disponible por separado. Obtenga los controles negativos ideales para su experimento de RNAi para que pueda evaluar sus resultados con precisión.Especificaciones
Suministrado a 250 µl a 20 µM. Almacenar a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
ARNip Stealth RNAi™ | |
250 μl |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.