Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #2
Control negativo de ARNip de contenido medio de GC dúplex n.º 2 Stealth ARNi™
Marca: Invitrogen™ 12935112
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los controles negativos ARNip Stealth RNAi™ constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth RNAi™ con respecto al fondo. Estos controles:El kit de control negativo de ARNip Stealth RNAi contiene los tres controles (contenido bajo, medio y alto de GC, sin incluir las secuencias n.º 2 y n.º 3), cada uno de los cuales está también disponible por separado. Obtenga los controles negativos ideales para su experimento de RNAi para que pueda evaluar sus resultados con precisión.
Especificaciones
Este control individual se suministra en 250 µl a 20 µM. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
ARNip Stealth RNAi™ | |
250 μl |
Título del producto
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #2 > 250 μl