Learn More
Labconco™ Lavadoras de instrumental de vidrio SteamScrubber™
Lavadoras de instrumental de vidrio versátiles y eficientes que pueden manejar una amplia gama de vasos de precipitados de boca ancha y de laboratorio de uso general.
11690.00€ - 13785.00€
Especificaciones
Descripción | Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber |
---|---|
Pantalla | Pantalla táctil a todo color |
Material | Acero inoxidable (304) |
Tipo de producto | Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio |
Caudal | Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM) |
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17112312
![]() ![]() |
Labconco™
401001010 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Lavadora encastrada |
11690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17122312
![]() ![]() |
Labconco™
401001013 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Lavadora encastrada |
12075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17132312
![]() ![]() |
Labconco™
401101010 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Lavadora bajo encimera con ventana |
12760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17142312
![]() ![]() |
Labconco™
401101013 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Lavadora bajo encimera con ventana |
13145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17152312
![]() ![]() |
Labconco™
402001010 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Lavadora independiente |
12325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17162312
![]() ![]() |
Labconco™
402001013 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Lavadora independiente |
12705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17172312
![]() ![]() |
Labconco™
402101010 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Lavadora independiente con ventana |
13400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17182312
![]() ![]() |
Labconco™
402101013 |
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Lavadora independiente con ventana |
13785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Labconco SteamScrubber™ Glassware Washers are designed for efficient and consistent washing of general purpose labware such as wide-mouth beakers. The CleanWorks OS software is accessible through a full-color touch screen interface and provides intuitive and clear monitoring of wash loads – ensuring repeatable, effective and traceable cleaning.
SteamScrubber models reach a maximum of 93° C wash temperature and quickly dry glassware with standard forced air chamber drying with SpeedVent heat-management technology. SteamScrubber models include lower and upper standard racks to accommodate a wide variety of racks and inserts making these washers extremely versatile for all washing needs.
- Touch screen display with intuitive CleanWorks OS software
- Flexible design allows for use of standard and injector spindle racks
- Max wash temperature 93° C removes tough contaminants
- Advanced wash pump maximizes water circulation up to 112 gal/min (424 liters/min)
- Standard forced air chamber drying with SpeedVent technology
- Durable Type 304 stainless steel chamber and racks
- Upper and lower Standard Racks included
Especificaciones
Limpiador de instrumental de vidrio SteamScrubber | |
Acero inoxidable (304) | |
Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
N/D, se puede suministrar desde fuentes presurizadas y no presurizadas | |
Volumen de cámara de 190,6 l | |
Tan bajo como 12,9 l | |
Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C |
Pantalla táctil a todo color | |
Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio | |
120 psi (entrada) | |
Volumen de cámara de 0,19 m3 (6,73 ft.3) | |
9 programas con ciclos totales de 1 a 9 | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Gradillas estándar superiores e inferiores | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C |