Learn More
Ácido esteárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Stearic acid |
Punto de fusión | De 67,0 °C a 69,0 °C |
Color | Blanco |
Densidad | 0.8400g/mL |
Punto de ebullición | 361.0°C |
Temperatura de inflamación | 196°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | CH3(CH2)16CO2H |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Stearic acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido esteárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido