Learn More
Ácido esteárico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11428962 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. 11428962
Marca: Fisher Chemical S/8130/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 57-11-4
Fórmula molecular C18H36O2
Peso molecular (g/mol) 284.48
Número MDL MFCD00002752
Clave InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nombre IUPAC Ácido hexadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 67°C
Color Blanco
Punto de ebullición 361°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.47g/mol
Forma física Sólido