Learn More
Ácido esteárico glicidiléster-d5, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15970232 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15970232 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15970232
Marca: Honeywell Fluka R148410MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 1346598-19-3
Forma física Sólido
Industry Type COLORANTES Y ADITIVOS ALIMENTARIOS
Cantidad 10 mg
Grado Estándar analítico