Learn More
asecos™ cubeto de acero lacada
Nivel de almacenamiento adicional
Marca: asecos™ 27874
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- incl. travesaños de refuerzo y pasadores de seguridad
Especificaciones
Azul | |
Basin Shelf | |
1000.00 mm | |
1000.00 mm | |
65.00 mm | |
600.00 mm | |
22 kg |
Acero | |
39.37 in. | |
39.37 in. | |
2.56 in. | |
23.62 in. | |
48.50 lb. |
Título del producto
asecos™ cubeto de acero lacada > Weight: 22 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido