Learn More
Nabertherm™ Bandejas de recogida de acero
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 cm
19 cm
22 cm
Fondo (métrico):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- TMAX: 1100 °C
- Altura: 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para hornos: L(T) 3, LV(T) 3 |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Para utilizar con (aplicación) | Hornos de mufla |
| Material | Acero |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Altura (métrico) | 2 cm |
| Fondo (métrico) | 13 cm |