Learn More
Nabertherm™ Bandejas de recogida de acero
Código de producto. 11939755 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 cm
19 cm
22 cm
Fondo (métrico):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11939755
Marca: Nabertherm™ 691400146
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja de recogida para proteger el horno y facilitar la carga.
  • TMAX: 1100 °C
  • Altura: 20 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adecuado para hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Bandeja de recogida
Para utilizar con (aplicación) Hornos de mufla
Material Acero
Longitud (métrico) 19 cm
Anchura (métrico) 17 cm
Altura (métrico) 2 cm
Fondo (métrico) 16 cm