Learn More
R&L Enterprises™ Soportes de acero para cilindros de gas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Cilindro de 146 mm de diám.
Cilindro de 178 mm de diám.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Admite | Cilindro de 178 mm de diám. |
| Tipo de producto | Soporte para cilindros de gas |
| Para utilizar con (equipo) | Cilindro |