Learn More
Bochem™ Varillas de acero para base de soporte
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con rosca M10
- 1500 mm de longitud, 12 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Longitud (métrico) | 1500 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Varillas para bases de soporte |
| Cantidad | 1 paq. |