Learn More
asecos™ Bidón de seguridad plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 36482
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17526646
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable (1.4301)
  • incl. ventilación, junta de NBR, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
2.6 gal.
Amarillo
6.69 in.
11.02 in.
6.61 lb.
10 L
Acero
170.00 mm
280.00 mm
3 kg