Learn More
asecos™ Bidón de seguridad plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 36475
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17806466
  • 120.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable (1.4301)
  • incl. ventilación, junta de NBR, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
1.3 gal.
Amarillo
9.61 in.
6.65 in.
5.29 lb.
5 L
Acero
244.00 mm
169.00 mm
2.4 kg