Learn More
asecos™ Bidón de seguridad plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 36477
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836416
  • 128.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable (1.4301)
  • incl. ventilación, junta de NBR, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
5.3 gal.
Amarillo
12.13 in.
10.67 in.
8.16 lb.
20 L
Acero
308.00 mm
271.00 mm
3.7 kg