Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de plancha de acero
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
87.00€ - 107.00€
Especificaciones
Color Amarillo
Material Acero
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17856536
Ver documentos
asecos™
23129
1 L
87.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17876336
Ver documentos
asecos™
23130
2 L
94.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17836576
Ver documentos
asecos™
23131
5 L
107.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • con tapón de rosca (protección frente a fugas), válvula de alivio de presión, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
  • incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Acero