Learn More
Fisherbrand™ Anillos de soporte de acero
Facilita la conexión sobre soportes de anillo. Los anillos de soporte de acero con varilla R&L Enterprises se fabrican con acero suave chapado.
Marca:  Fisherbrand™ 2010/14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12976836
  • 14.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de 8 mm de diámetro
  • Tubos de 140 mm de longitud
  • Anillos en una variedad de diámetros
Especificaciones
Especificaciones
Acero
127 mm
Anillo de soporte