Learn More
asecos™ Recipiente para transporte plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado amarillo
Homologación de la UN para el transporte de sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III
Marca:  asecos™ 36473
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17846386
  • 82.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido, con tapa de rosca de aluminio, válvula de ventilación, junta de NBR y anillo protector de plástico
  • homologado para los grupos de embalaje I, II y III
Especificaciones
Especificaciones
2.6 gal.
Amarillo
9.61 in.
7.32 in.
4.85 lb.
10 L
Acero
244.00 mm
186.00 mm
2.2 kg