Learn More
Bochem™ Malla de alambre de acero
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 120 mm
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Centro de cerámica | 85 mm |
| Dimensiones (L x An) | 120 x 120 mm |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Tela metálica con centro cerámico |