Learn More
Electrothermal™ Estación de reacción de agitación y calentamiento STEM RS1000
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +5 °C a 150 °C
Descripción
- Estación de reacción de 10 posiciones
- Diseñado para recipientes de 24 mm/25 mm de diámetro
- También puede aceptar recipientes de 16 mm y de otros diámetros con los manguitos adaptadores correspondientes
- Tamaños de muestras de 1 hasta 25 ml
- Escala de temperatura controlada de temperatura ambiente de + 5 °C hasta 150 °C
- Potente velocidad de agitación de 400 a 2000 rpm
- Control manual o externo a través de los puertos de interfaz RS232/RS485
- Tamaño compacto para una fácil integración en una plataforma robótica
- Bajos costes de funcionamiento para RS1000 de un consumo de energía de tan solo 300 W.
Especificaciones
Admite | De 1 a 25 ml por posición |
No. of Places | 10 posiciones |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 150 °C |
Tiempo de calentamiento | 15 minutos |
Velocidad | De 400 a 2000 r. p. m. |
Estabilidad de la temperatura | ± 0,5 °C |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 80 x 150 x 305 mm |
Peso con embalaje (métrico) | 4 kg |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 300 W |
Tensión | 230 V |