Learn More
Electrothermal™ Estación de reacción de agitación y calentamiento STEM RS600
Código de producto. 11389821
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +5 °C a 250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11389821
Marca: Electrothermal™ 3663013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, desde la síntesis simple en el laboratorio hasta la optimización de procesos y el cribaje en la industria. La estación de reacción de agitación y calentamiento Electrothermal™ tiene 6 posiciones que se pueden programar para que funcionen simultáneamente a la misma temperatura y velocidad de agitación.
  • Se pueden programar seis posiciones para ejecutarse al mismo tiempo a la misma temperatura y velocidad de agitación.
  • Diseñada para su uso tanto como unidad independiente como para su incorporación a plataformas robóticas.
  • Para usar con recipientes con diámetro de 57,5 mm
  • También puede aceptar recipientes de 40 mm y de otros diámetros con los manguitos adaptadores correspondientes
  • Tamaños de muestras de hasta 250 ml
  • Escala de temperatura controlada de temperatura ambiente de + 5 °C hasta 250 °C
  • Velocidad de agitación potente de 400 a 2000 rpm, incluida una opción de agitación bidireccional
  • Control manual o externo a través de los puertos de interfaz RS232/RS485.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Admite 6 tubos de 40 mm de diámetro
No. of Places 6 posiciones
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 250 °C
Tiempo de calentamiento 15 minutos
Velocidad De 400 a 2000 r. p. m.
Estabilidad de la temperatura ±0,5 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 248 x 157 x 312 mm
Peso con embalaje (imperial) 22 lb.
Peso con embalaje (métrico) 10 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 600 W
Tensión 230 V
Vataje 600 W
Frecuencia 50/60 Hz