Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ SMADi Neural Induction Kit, 2 Pack
Código de producto. 16630452
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
2 kits
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 16630452
Marca: STEMCELL Technologies 08582
2-pack serum-free medium kit for highly efficient SMAD inhibition-mediated neural induction of human ES and iPS cells
  • STEMdiff™ SMADi Neural Induction Kit consists of a defined, serum-free medium and supplement for the highly efficient neural induction of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
  • This kit combines STEMdiff™ Neural Induction Medium (Catalog #05835) with STEMdiff™ SMADi Neural Induction Supplement, which directs differentiation by blocking TGF-β/BMP-dependent SMAD signaling, resulting in efficient neural induction of even hard-to-differentiate cell lines
  • Neural progenitor cells (NPCs) can be generated using STEMdiff™ SMADi Neural Induction Kit with either an embryoid body (EB) protocol or monolayer culture protocol
  • The resulting cultures are enriched for central nervous system (CNS)-type NPCs, which express SOX1, Nestin, and PAX6
  • NPCs generated using this kit can be passaged as single cells and expanded in STEMdiff™ Neural Progenitor Medium (Catalog #05833)
  • The NPCs can also be differentiated into neurons and glia
Spezifikation
Tipo de célula Neural Cells, PSC-Derived, Pluripotent Stem Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Differentiation
Cantidad 2 kits
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt