Learn More
Gibco™ Kit de diferenciación de adipogénesis StemPro™
Kit de diferenciación de adipogénesis StemPro™
Marca:  Gibco™ A1007001
182.40 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10154093
  • 205.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Para la diferenciación completa de células madre mesenquimales humanas en células grasas
El kit de diferenciación de adipogénesis StemPro™ se ha desarrollado para la diferenciación adipogénica de células madre mesenquimales (MSC) en recipientes de cultivo tisular. El kit contiene todos los reactivos necesarios para inducir en las MSC su participación en la ruta de la adipogénesis y la generación de adipocitos. Si se utiliza el kit de diferenciación de adipogénesis StemPro™ en combinación con un medio de cultivo sin suero (SFM) de MSC StemPro™ o el medio MesenPRO RS™, se obtiene una solución de flujo de trabajo de cultivo estandarizada para el aislamiento, la expansión y la diferenciación de MSC en adipocitos lipídicos que forman vesículas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Células madre (mesenquimales)
CO2
Kit de diferenciación de adipogénesis
Líquido
GlutaMAX™-I
Calcio, fosfato de sodio
Gibco™, StemPro™
1 Kit
Suero estándar
Piruvato sódico
Suplementos de adipogénesis
Este kit se envía en dos piezas con requisitos de almacenamiento independientes. Estos componentes no se venden individualmente:
• Medio basal de diferenciación de adipocitos StemPro™ (100 ml; almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C)
• Suplemento de adipogénesis StemPro™ (10 ml; almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre - 5 °C y - 20 °C)
El medio basal se envía a temperatura ambiente, mientras que el suplemento se envía con hielo seco.
Diferenciación de células madre
≤50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml
Alto contenido en glucosa
Sin HEPES
Sin rojo fenol
Calidad para investigación
Diferenciación
Bicarbonato sódico
Humano