Learn More
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cell Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las células madre humanas derivadas de tejido adiposo (ADSC) se aíslan del tejido lipoaspirado humano y se criopreservan de cultivos primarios. Las células madre humanas derivadas de tejido adiposo tienen características fenotípicas y funcionales muy similares a las de las células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea. Antes de la crioconservación, las ADSC se expanden para un solo paso en el medio MesenPRO RS™, un nuevo y revolucionario medio de suero reducido (2 %) que reduce los tiempos de duplicación de las ADSC. El kit de células madre humanas derivadas de tejido adiposo StemPro™ contiene ADSC humanas normales criopreservadas y el medio MesenPRO RS™. Estos componentes aseguran un crecimiento y expansión óptimos de las ADSC. Cada lote de ADSC se origina de un solo donante de tejido lipoaspirado humano. Cada vial de ADSC contiene células que pueden diferenciarse en múltiples fenotipos celulares maduros in vitro, incluidos adipocitos, osteoblastos y condrocitos. Las ADSC pueden expandirse a 4-5 pasajes antes de que pierdan su capacidad para crecer o diferenciarse en todos los fenotipos potenciales. Las ADSC expresan el siguiente perfil de proteína de la superficie celular de citometría de flujo: CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166 positivos; CD14, CD31, CD45, LIN1 negativos.
Aplicaciones:
solo para uso en investigación. No están diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Nota: El medio MesenPRO RS™ (n.º de cat. 12746-012), compuesto por el suplemento de crecimiento MesenPRO RS™ y el medio basal MesenPRO RS™, está disponible para su compra por separado.
Aplicaciones:
solo para uso en investigación. No están diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Nota: El medio MesenPRO RS™ (n.º de cat. 12746-012), compuesto por el suplemento de crecimiento MesenPRO RS™ y el medio basal MesenPRO RS™, está disponible para su compra por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este kit se envía en dos piezas con requisitos de almacenamiento independientes. Estos componentes no se venden individualmente: –Células madre derivadas de tejido adiposo humano StemPro™ (un vial que contiene ∼ 1 x 106 células; almacenar en nitrógeno líquido) y suplemento de crecimiento MesenPRO RS™ (10 ml; almacenar en la oscuridad de -5 a -20 °C) –Medio basal MesenPRO RS™ (500 ml; almacenar en la oscuridad a 2-8 °C) |
| Tipo de célula | Célula madre (mesenquimal) |
| Especie | Humano |
| Tissue | Lipoaspirado |
| Línea de productos | Gibco, StemPro |
| Cantidad | 1 kit |
Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo. PRECAUCIÓN: Cuando se utiliza como dispositivo médico, la ley federal restringe su venta a los médicos o por orden de estos.