Learn More
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cells
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las células madre humanas derivadas de tejido adiposo (ADSC) se aíslan del tejido lipoaspirado humano y se criopreservan de cultivos primarios. Antes de criopreservarlas, las ADSC se expanden en un paso en el medio MesenPRO RS™ (n.º de cat. 12746-012), un nuevo y revolucionario medio de suero reducido (2 %) que da como resultado tiempos reducidos de duplicación de las ADSC. Cada lote de ADSC se origina de un solo donante de tejido lipoaspirado humano. Cada vial de ADSC contiene células que pueden diferenciarse en múltiples fenotipos celulares maduros in vitro, incluidos adipocitos, osteoblastos y condrocitos. Las ADSC han demostrado características fenotípicas y funcionales muy similares a las de las células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea. Las ADSC expresan el siguiente perfil de proteína de la superficie celular de citometría de flujo: CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166 positivos; CD14, CD31, CD45, LIN1 negativos. Para un crecimiento y expansión óptimos de las ADSC, se recomienda el medio MesenPRO RS™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Células madre derivadas de tejido adiposo humano StemPro™ (un vial que contiene ∼ 1 x 10^6 células; almacenar en nitrógeno líquido) |
| Tipo de célula | Célula madre (mesenquimal) |
| Formulario | Crioconservado |
| Especie | Humano |
| Tissue | Lipoaspirado |
| Línea de productos | StemPro |
| Cantidad | 1 vial |