Learn More
Gibco™ StemPro™ NSC SFM
StemPro™ NSC SFM
Marca: Gibco™ A1050901
402.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24342" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Medio de cultivo sin suero para células madre neuronales que proporciona una excelente expansión de las NSC humanas en comparación con los productos de la competencia.El SFM para NSC StemPro es un medio de cultivo sin suero (SFM) formulado en especial para el crecimiento y la expansión de las células madre neuronales (NSC) humanas. El SFM para NSC StemPro™ permite una mayor expansión de las NSC humanas en cultivos adherentes y esferoidales derivados de células madre embrionarias humanas o de tejido fetal en comparación con los productos comerciales existentes. El SFM para NSC StemPro también mantiene la capacidad de diferenciación pluripotencial en astrocitos, oligodendrocitos y neuronas. Cada lote de SFM para NSC StemPro™ se ha fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales y se ha cualificado mediante un ensayo de proliferación de NSC humanas.
Especificaciones
Aminoácidos no esenciales | |
CO2 | |
Sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin HEPES | |
Fosfato sódico | |
Calidad para investigación | |
Humano |
Este kit se envía con un medio basal, un suplemento de crecimiento y factores de crecimiento adecuados para formular 500 ml de medio completo. Los componentes cuentan con requisitos de transporte y almacenamiento independientes: Medio basal DMEM⁄F-12 KnockOut™ (500 ml; almacenar en un lugar oscuro a entre 2 y 8 °C) suplemento NSC SFM StemPro™ (10 ml; almacenar congelado a entre – 5 y – 20 °C) FGF básico recombinante humano y EGF recombinante humano (10 ug; almacenar entre 2 y 8 °C desecado). |
|
Células madre neuronales | |
Cultivo de células de mamífero | |
Medio libre de suero (SFM) de células madre | |
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico | |
≤50 EU/ml | |
Gibco™, StemPro™ | |
1 Kit |