Learn More
Gibco™ Kit de diferenciación de osteogénesis StemPro™
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para la diferenciación completa de células madre mesenquimales humanas en células óseas
El kit de diferenciación de osteogénesis StemPro™ se ha desarrollado para la diferenciación osteogénica de células madre mesenquimales (MSC) en recipientes de cultivo tisular. El kit contiene todos los reactivos necesarios para inducir en las MSC su participación en la ruta de la osteogénesis y la generación
de osteocitos maduros e inmaduros. Si se utiliza el kit de diferenciación de osteogénesis StemPro™ en combinación con un medio MesenPRO RS™ o MSC SFM StemPro™, se obtiene una solución de flujo de trabajo de cultivo estandarizada para el aislamiento, la expansión y la diferenciación de MSC en osteocitos productores de matrices mineralizadas.
El kit de diferenciación de osteogénesis StemPro™ se ha desarrollado para la diferenciación osteogénica de células madre mesenquimales (MSC) en recipientes de cultivo tisular. El kit contiene todos los reactivos necesarios para inducir en las MSC su participación en la ruta de la osteogénesis y la generación
de osteocitos maduros e inmaduros. Si se utiliza el kit de diferenciación de osteogénesis StemPro™ en combinación con un medio MesenPRO RS™ o MSC SFM StemPro™, se obtiene una solución de flujo de trabajo de cultivo estandarizada para el aislamiento, la expansión y la diferenciación de MSC en osteocitos productores de matrices mineralizadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre (mesenquimales) |
| Contenido y almacenamiento | Este kit se envía en dos piezas con requisitos de almacenamiento independientes. Estos componentes no se venden individualmente: • Medio basal de diferenciación de osteocitos/condrocitos StemPro™ (100 ml; almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C) • Suplemento de osteogénesis StemPro™ (10 ml; almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre - 5 °C y - 20 °C) El medio basal se envía a temperatura ambiente, mientras que el suplemento se envía con hielo seco. |
| Entorno de cultivo | CO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Diferenciación de células madre |
| Tipo de producto | Kit de diferenciación de osteogénesis |
| Nivel de endotoxinas | ≤50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml |
| Formato | Líquido |
| Glucosa | Bajo nivel de glucosa |
| Concentración de glucosa | 1000 mg/l |
| Glutamina | GlutaMAX™-I |
| Mostrar más |