Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical StepSaver™ 50V39
Ahorre tiempo y aumente la precisión de los resultados con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
34440.00€ - 34745.00€
Especificaciones
Descripción | Rotor vertical de titanio Stepsaver 50V39 |
---|---|
Material | Titanio |
Tipo | Rotor vertical |
Vel. máx | 50.000 rpm |
Radio mín. (métrico) | 60,8 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12111720
|
Thermo Scientific™
79245 |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | 8 x 39 mL | 50.000 rpm | 241.831 x g |
34440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12161720
|
Thermo Scientific™
79277 |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | 8 x 13,5 mL | 50.000 rpm | 228.706 x g |
34745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Ahorre tiempo y aumente la precisión de los resultados con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
- Vertical, 0° angle titanium rotor
- Capacity: Available in 39mL and 13.5mL
- Max Speed/RCF: 50,000rpm/241,831 x g(39mL), 228,706 x g(13.5mL)
- K factor: 35.8 (39mL), 22.6 (13.5mL)
Especificaciones
Rotor vertical de titanio Stepsaver 50V39 | |
Rotor vertical | |
60,8 mm | |
16 mm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | |
205.807 x g |
Titanio | |
50.000 rpm | |
93 mm | |
22,7 lb (10,3 kg) | |
0° | |
169.784 x g |