Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical StepSaver™ 65V13
Acelere el procesamiento y minimice la pérdida de muestras con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13.
31160.00€ - 34540.00€
Especificaciones
Material | Titanio |
---|---|
Tipo | Rotor vertical |
RCF máx. | 400.671 x g |
Vel. máx | 65.000 rpm |
Longitud máx. del tubo | 93 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12101720
|
Thermo Scientific™
79243 |
Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13 | 8 x 13,5 mL | 65.000 rpm | 400.671 x g |
31160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12191720
|
Thermo Scientific™
79285 |
Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13; conjunto de cartuchos de sellado rápido | 8 x 13,5 mL | 65.000 rpm | 400.671 x g |
34540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12101730
|
Thermo Scientific™
79290 |
Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13 | 8 x 6 mL | 65.000 rpm | 400.671 x g |
31160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Acelere el procesamiento y minimice la pérdida de muestras con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13.
- Vertical, titanium rotor
- Capacity: Available in 13.5mL, 6mL and 13.5mL Quick-Seal
- Max speed/RCF: 65,000rpm/400,671 x g (13.5mL) 393,120 x g (6mL)
- K factor: 12.9 (13.5mL), 10.3 (6mL)
- Angle: 0°
Especificaciones
Titanio | |
400.671 x g | |
93 mm | |
21,4 lb (9,7 kg) | |
0° |
Rotor vertical | |
65.000 rpm | |
16 mm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ |