Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical StepSaver™ 70V6
Reduzca al mínimo la pérdida de muestras con la función de carga y descarga rápida del rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
31260.00€
Especificaciones
Descripción | Rotor vertical de titanio Stepsaver V 70V6 |
---|---|
Material | Titanio |
Tipo | Rotor vertical |
RCF máx. | 467.420 x g |
Vel. máx | 70.000 rpm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12191710
|
Thermo Scientific™
79240 |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | 8 x 6 mL | 70.000 rpm | 467.420 x g |
31260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12151720
|
Thermo Scientific™
79274 |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | 8 x 2 mL | 70.000 rpm | 467.420 x g |
31260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12171720
|
Thermo Scientific™
79280 |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | 8 x 5,1 mL | 70.000 rpm | 467.420 x g |
31260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Reduzca al mínimo la pérdida de muestras con la función de carga y descarga rápida del rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
- Vertical titanium rotor
- Capacity: Available in 6mL, 2mL and 5.1mL Quick-Seal
- Max Speed/RCF: 70,000rpm/467,420 x g
- K factor: 8.7
- Angle: 0°
Especificaciones
Rotor vertical de titanio Stepsaver V 70V6 | |
Rotor vertical | |
70.000 rpm | |
72,1 mm | |
66 mm | |
16,8 lb (7,6 kg) | |
0° | |
394.625 x g |
Titanio | |
467.420 x g | |
85,4 mm | |
8,7 | |
13 mm | |
Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ | |
431.022 x g |