Learn More
Laboratoires Anios™ Desinfectante de inmersión al 2 % Steranios
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Solución lista para su uso
- Estabilidad del baño de inmersión: 30 días
- Amplia compatibilidad con materiales
- Desinfección de alto nivel de dispositivos médicos y equipos quirúrgicos, médicos, endoscópicos y termosensibles
- Tamponado con pH 6
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Desinfectante para baño de inmersión |
| pH | 6 |
| Certificaciones/conformidad | Bacterias EN 13727, EN 14561, Helicobacter pylori Micobacterias: EN 14348, EN 14563, Mycobacterium massiliense Levaduras/mohos: EN 13624, EN 14562Viruses (levaduras): EN 14476: poliovirus, adenovirus, norovirus MNV, VIH-1, VHB, BVDV (sustituto del VHC), virus herpes Esporas: EN 13704 |
| Composición | Solución de glutaraldehído al 2 %, tamponada con pH 6 en presencia de catalizador de efectos superficiales, colorantes y excipientes |
| Para utilizar con (aplicación) | Desinfección de dispositivos médicos y equipos quirúrgicos, médicos, endoscópicos y termosensibles |
| Cantidad | 4/Paq. |
| Volumen (métrico) | 5 L |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: glutaraldehyde