Learn More
Merck Sistemas de filtración al vacío estériles sin embudo Stericup™ E-GP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16407555 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Ajuste de la salida:
Con rosca de 38 mm
Con rosca de 45 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Ajuste de la salida unitSize
16407555 1000 mL Con rosca de 45 mm paquete de 12
16477545 500 mL Con rosca de 38 mm paquete de 12
16487545 500 mL Con rosca de 45 mm paquete de 12
16497545 1000 mL Con rosca de 38 mm paquete de 12
4 options
Código de producto. 16407555
Marca: Merck SEGPU1145
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La nueva incorporación a™ la familia de liberación rápida Stericup. Desarrollado con conciencia ecológica.
Los sistemas de vacío estéril Stericup E y Steritop E son la nueva incorporación a la familia de liberación rápida Stericup. La familia de dispositivos Stericup E y Steritop E se ha diseñado como una opción más sostenible para la filtración estéril que reduce significativamente el plástico y el embalaje. Estos son productos de filtro sin embudo para su uso en la filtración de vacío estéril de soluciones acuosas, como reactivos/tampones para medios y cultivos de tejidos. Los dispositivos Stericup E y Steritop E están diseñados específicamente para la filtración estéril a partir de frascos compatibles (tamaño de cuello de 38 y 45 mm) de reactivos/tampones de cultivo de tejidos y medios. Al igual que los filtros de liberación rápida Stericup, los dispositivos Stericup E incluyen un tapón de tope táctil para indicar un cierre seguro, una amplia superficie de escritura texturizada y características de membrana de filtro claramente etiquetadas en el collar del filtro. SEGPU0538 combina un collar roscado de 38 mm, que utiliza una membrana PES Express PLUS de flujo rápido de tamaño de poro de 0,22 μm, con un matraz receptor de 500 ml para esterilizar medios de cultivo de tejidos y tampones. No se recomienda para reactivos preparados en otros dispositivos de tipo recipiente, como matraces o cualquier objeto sin cuello roscado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Transparente con adaptador azul
Desechables
Material Poliestireno
Material (membrana) PES Express PLUS
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 40 cm²
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril
Ajuste de la salida Con rosca de 45 mm
Estilo de salida Con rosca de 45 mm
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) 1000 mL
Diámetro (métrico) 73 mm
Diámetro del filtro (métrico) 73 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.