Learn More
Nitritex™ Bata de laboratorio desechable estéril BioClean-D™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño del tórax (métrico):
Entre 1066,8 y 1143 mm
Entre 1143 y 1219,2 mm
Entre 838,2 y 914,4 mm
Entre 914,4 y 990,6 mm
Descripción
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes.El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos.Esterilizadas mediante irradiación gamma.
- Presione las fijaciones de los espárragos, abra & la ventilación trasera del manguito y tres bolsillos
- Comodidad y protección excepcionales
- Prenda desechable de un solo uso
- Cuidadosamente investigado, diseñado & construido
- Compatible para su uso en salas blancas de clase ISO 4
- Baja pelado & duradero
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | Tejido CleanTough™ |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Recto |
Esterilidad | Estéril |
N.º de bolsillos | 3 |
Tamaño del tórax (imperial) | De 33 a 36 pulg |
Tamaño del tórax (métrico) | Entre 838,2 y 914,4 mm |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Tipo de empaquetado | Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; una bolsa interior por bolsa de PE externamente sellada; 30 bolsas exteriores por caja forrada (30 unidades) |
Mostrar más |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Título del producto
Nitritex™ Bata de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido