Learn More
Nitritex™ Bata de laboratorio desechable estéril BioClean-D™
Código de producto. 15248298
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño del tórax (métrico):
Entre 1066,8 y 1143 mm
Entre 1143 y 1219,2 mm
Entre 838,2 y 914,4 mm
Entre 914,4 y 990,6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Tamaño Tamaño del tórax (métrico) unitSize
15248298 XL Entre 1066,8 y 1143 mm paquete de 30
15218298 Pequeño Entre 838,2 y 914,4 mm paquete de 30
15258298 2XL Entre 1143 y 1219,2 mm paquete de 30
15238298 Grande Entre 914,4 y 990,6 mm paquete de 30
15228298 Medio Entre 838,2 y 914,4 mm paquete de 30
5 options
Código de producto. 15248298
Marca: Nitritex™ SBDLCXL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes. El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos. Esterilizadas mediante irradiación gamma.
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes.El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos.Esterilizadas mediante irradiación gamma.
  • Presione las fijaciones de los espárragos, abra & la ventilación trasera del manguito y tres bolsillos
  • Comodidad y protección excepcionales
  • Prenda desechable de un solo uso
  • Cuidadosamente investigado, diseñado & construido
  • Compatible para su uso en salas blancas de clase ISO 4
  • Baja pelado & duradero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño XL
Material Tejido CleanTough™
Color Blanco
Estilo de manguito Recto
Desechables
Esterilidad Estéril
N.º de bolsillos 3
Tamaño del tórax (métrico) Entre 1066,8 y 1143 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Tipo de empaquetado Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; una bolsa interior por bolsa de PE externamente sellada; 30 bolsas exteriores por caja forrada (30 unidades)
Estructura Polipropileno no tejido